Få mere at vide
Applied Biosystems™ CLA IdentiFiler™ Direct PCR Forstærkningssæt
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
CLA (Cell Line Authentication) IdentiFiler Direct PCR Amplification Kit forenkler forstærkningstrinnet under autentificeringen af cellelinjer. Kittet muliggør direkte amplifikation af de samme 16 loci, som er inkluderet i vores AmpFLSTR Identifiler Direct-kit, hvilket eliminerer behovet for at udføre DNA-ekstraktion eller rensningstrin for DNA-database- og andre enkeltkilde-referenceprøver. Blod- eller mundprøver på FTA kort kan stanses ind i PCR-plader eller rør og tages direkte til PCR-forstærkning uden nedsættelse af datakvaliteten. Prøver indsamlet med en Buccal DNA-samler eller andet non-FTA substrat kan behandles uden varmeinkubation eller yderligere arbejdsgange ved hjælp af Prep-n-Go Buffer (tilgængelig separat). CLA-sættet Identifiler inkluderer GeneScan 600 LIZ Size Standard v2.0, en femfarvet, høj-densitetsstandard til reproducerbar størrelse af fragmentanalysedata.
Funktionerne i CLA IdentiFiler Direct PCR Amplification Kit inkluderer:
• 5-farve, 16-locus STR analysesæt kompatibelt med alle celllinjedatabase-loci-standarder
• Forbedret version af den ældre AmpFLSTR Identifiler Direct kit-størrelse
• standard inkluderet for nem køb •
Kompatibel med SeqStudio, 3730/xL og 3500/xL genetiske analysatorer
Cellelinjeautentificering ved brug af short tandem repeat (STR) analysesæt kan anvendes både til menneskelig prøveautentificering (HSA) og blandet prøveanalyse (MSA). I HSA er der behov for at verificere DNA-profilen af prøven for at tjekke for krydskontaminering eller forveksling af prøver, eller for at udføre en kvalitetskontrol. For MSA der er behov for at afkonkonvlere tilstedeværelsen af flere bidragydere i en prøve (kimærisme) gennem identifikation af flere DNA-genotyper i prøven.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | • IdentiFiler Direct PCR Forstærkningssæt • Liz600 Størrelsesstandard |
| Detektionsmetode | Gelelektroforese |
| Form | Væske |
| Format | Kit |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| PCR metode | Direkte PCR |
| Polymerase | AmpliTaq Gold™ DNA-polymerase |
| Reaktionshastighed | 60 min. |
| Teknik | STR (korte tandemgentagelser) analyse |
| Til brug med (udstyr) | SeqStudio Flex™ 3500, SeqStudio™ 3730xl Genetiske Analysatorer |
| Vis mere |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.