Få mere at vide
Thermo Scientific™ CL-XPosure™ Film
Artikelnummer. 10696384 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Dimensioner (LxB):
18 x 13 cm
24 x 18 cm
25 x 20 cm
Pakningsstørrelse:
100 ark
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (LxB) Pakningsstørrelse
10696384 25 x 20 cm -
10137683 18 x 13 cm -
10465145 24 x 18 cm 100 ark
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10696384 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 34091
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Thermo Scientific CL-XPosure Film er en økonomisk prissat klar-blå røntgenfilm specielt til påvisning og dokumentation af ECL-baserede western blots og andre kemiluminescerende protein- eller nukleinsyreassaymetoder.
Thermo Scientific CL-XPosure Film er en økonomisk prissat klar-blå røntgenfilm specielt til påvisning og dokumentation af ECL-baserede western blots og andre kemiluminescerende protein- eller nukleinsyreassaymetoder. CL-XPosure Film er en fremragende fotografisk film til brug med forbedret kemiluminescens (ECL ) substrater for peberrodsperoxidase (HRP) eller alkalisk fosfatase (AP ). Der tilbydes praktiske størrelser til protein western blotting, standard filmkassetter og filmfremkalderudstyr. Denne autoradiografifilm fungerer også godt til kemiluminescerende eller isotopiske DNA- og RNA-metoder, herunder Southern og Northern blotting og gel-shift assays (EMSA). Kvaliteten og prisen på denne film gør den til det ideelle valg til biovidenskabelige forskningsapplikationer.
Funktionerne omfatter:
• Høj —ydeevne lige så følsom som andre kommercielt tilgængelige autoradiografifilm
• Økonomisk —opnå billeder i høj kvalitet til en overkommelig pris
• —Praktisk tilgængelig i fem arkstørrelser i pakker indeholdende 100 ikke-indflettede ark
• Perfekt match valideret —til brug med SuperSignal kemiluminescerende substrater og Pierce ECL og ECL Plus kemiluminescerende substrater
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Røntgen film
Længde (engelsk) 10 tommer
Bredde (engelsk) 8 tommer
Mængde 100 ark
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Dimensioner (LxB) 25 x 20 cm
Produktlinje CL-Xposure