missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ CK 666
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. p-4816738
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 18024902

Brand: Tocris Bioscience™ 3950/10

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Arp2/3 inhibitor; inhibits actin polymerization

Inhibitor of the Arp2/3 complex; inhibits actin polymerization (IC50 = 4 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 442633-00-3
Molekylær formel C18H17FN2O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale CK 666
Mængde 10 mg
Formel vægt 296.34
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 296.345
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.