Få mere at vide
Tocris Bioscience™ CK 666
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18085922
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18085922 50 mg
18024902 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 18085922 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3950/50
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Arp2/3 inhibitor; inhibits actin polymerization
Inhibitor of the Arp2/3 complex; inhibits actin polymerization (IC50 = 4 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 442633-00-3
Molekylær formel C18H17FN2O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CK 666
Mængde 50 mg
Formel vægt 296.34
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 296.345