Få mere at vide
Tocris Bioscience™ CK 666
Description
Inhibitor of the Arp2/3 complex; inhibits actin polymerization (IC50 = 4 μM).
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | CK 666 |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 296.34 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 296.345 |