Få mere at vide
CK 1827452, TRC
Artikelnummer. 30137988
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137988 10 mg
30005952 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137988 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC54400010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 873697-71-3
Molekylær formel C20 H24 F N5 O3
Molekylvægt (g/mol) 401.43
Synonym 1-Piperazinecarboxylic acid, 4-[[2-fluoro-3-[[[(6-methyl-3-pyridinyl)amino]carbonyl]amino]phenyl]methyl]-, methyl ester (9CI, ACI), CK 1827452, Methyl 4-[[2-fluoro-3-[N'-(6-methylpyridin-3-yl)ureido]phenyl]methyl]piperazine-1-carboxylate, Omecamtiv mecarbil
IUPAC navn methyl 4-[[2-fluoro-3-[(6-methylpyridin-3-yl)carbamoylamino]phenyl]methyl]piperazine-1-carboxylate
SMIL COC(=O)N1CCN(Cc2cccc(NC(=O)Nc3ccc(C)nc3)c2F)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CK 1827452
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C20H24FN5O3/c1-14-6-7-16(12-22-14)23-19(27)24-17-5-3-4-15(18(17)21)13-25-8-10-26(11-9-25)20(28)29-2/h3-7,12H,8-11,13H2,1-2H3,(H2,23,24,27)
Formel vægt 401.1863
Produkttitel
Vælg et problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.