Få mere at vide
CJ-023423, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethyl-4,6-dimethyl-1-[4-[2-[(([(4-methylphenyl)sulfonyl]amino)carbonyl)amino]ethyl]phenyl]-1H-imidazo[4,5-c]pyridine |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | CJ-023423, AAT 007, CJ 023423, Grapiprant, MR 10A7, N-[[[2-[4-(2-Ethyl-4,6-dimethyl-1H-imidazo[4,5-c]pyridin-1-yl)phenyl]ethyl]amino]carbonyl]-4-methylbenzenesulfonamide, RQ 00000007, RQ 7, N-[[[2-[4-(2-Ethyl-4,6-dimethyl-1H-imidazo[4,5-c]pyridin-1-yl)phenyl]ethyl]amino]carbonyl]-4-methyl-benzenesulfonamide |
| InChI formel | InChI=1S/C26H29N5O3S/c1-5-24-29-25-19(4)28-18(3)16-23(25)31(24)21-10-8-20(9-11-21)14-15-27-26(32)30-35(33,34)22-12-6-17(2)7-13-22/h6-13,16H,5,14-15H2,1-4H3,(H2,27,30,32) |