Få mere at vide
Epredia™ Citrus Clearing Solvent
Artikelnummer. 10444720 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Mængde:
4 x 3,8 l (4 x 1 gal.)
Pakningsstørrelse:
15.2 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10444720 4 x 3,8 l (4 x 1 gal.) 15.2 L
1 options
Artikelnummer. 10444720 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 8301
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Replace xylene in both manual and automated system applications with Epredia™ Citrus Clearing Solvent.
  • D-limonene-based solvent has a slight citrus scent.
  • Higher flash point eliminates the need for storage in a flammable safety cabinet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 4 x 3,8 l (4 x 1 gal.)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citrus Clearing Solvent
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.