Få mere at vide
Citronellylacetat, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7024708
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11438707
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A19872.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 150-84-5 | C12H22O2 | 198.306 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 150-84-5
Molekylær formel C12H22O2
Molekylvægt (g/mol) 198.306
MDL nummer MFCD00015039
InChI nøgle JOZKFWLRHCDGJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym citronellyl acetate, citronellol acetate, 3,7-dimethyl-6-octen-1-yl acetate, 3,7-dimethyloct-6-en-1-yl acetate, 1-acetoxy-3,7-dimethyloct-6-ene, acetic acid, citronellyl ester, natural rhodinol, acetylated, citronellyl ethanoate, b-citronellyl acetate, 6-octen-1-ol, 3,7-dimethyl-, acetate
PubChem CID 9017
ChEBI CHEBI:70478
IUPAC navn 3,7-dimethyloct-6-enylacetat
SMIL CC(CCC=C(C)C)CCOC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Citronellyl acetate
Tæthed 0.89
Kogepunkt 240°C
Flammepunkt 98°C (208°F)
Brydningsindeks 1.4434
Mængde 25 g
Formel vægt 198.3
Procent renhed 96%