Få mere at vide
Citronellol, 95%
Artikelnummer. 11439326
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11439326 500 g 500g
11429326 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11439326 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19016.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 106-22-9 | C10H20O | 156,269 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-22-9
Molekylær formel C10H20O
Molekylvægt (g/mol) 156.269
MDL nummer MFCD00002935
InChI nøgle QMVPMAAFGQKVCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym citronellol, beta-citronellol, 3,7-dimethyl-6-octen-1-ol, dl-citronellol, cephrol, elenol, 6-octen-1-ol, 3,7-dimethyl, rodinol, 2,3-dihydrogeraniol, 2,6-dimethyl-2-octen-8-ol
PubChem CID 8842
ChEBI CHEBI:50462
IUPAC navn 3,7-dimethyloct-6-en-1-ol
SMIL CC(CCC=C(C)C)CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Citronellol
Smeltepunkt <-20°C
Tæthed 0.858
Kogepunkt 221°C to 222°C
Flammepunkt 98°C (208°F)
Lugt Pleasant
Brydningsindeks 1.4575
Mængde 500 g
FN nummer UN3082
Beilstein 1721507
Merck Index 14,2330
Formel vægt 156.27
Procent renhed 95%