Få mere at vide
Citronellol, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-93334 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 mL
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
5ml
Artikelnummer. 10714601
Brand: Thermo Scientific Acros 110460050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 106-22-9 | C10H20O | 156.27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-22-9
Molekylær formel C10H20O
Molekylvægt (g/mol) 156.27
MDL nummer MFCD00002935
InChI nøgle QMVPMAAFGQKVCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym citronellol, beta-citronellol, 3,7-dimethyl-6-octen-1-ol, dl-citronellol, cephrol, elenol, 6-octen-1-ol, 3,7-dimethyl, rodinol, 2,3-dihydrogeraniol, 2,6-dimethyl-2-octen-8-ol
PubChem CID 8842
ChEBI CHEBI:50462
IUPAC navn 3,7-dimethyloct-6-en-1-ol
SMIL CC(CCC=C(C)C)CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Citronellol
Navn note 95%
Farve Farveløs
Tæthed 0.8540g/mL
Kogepunkt 222.0°C
Flammepunkt 79°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2C=CHCH2CH2CH(CH3)CH2CH2OH
Brydningsindeks 1.4550 to 1.4580
Mængde 5 mL
Beilstein 01, 451
Merck Index 15, 2329
Specifik vægtfylde 0.854
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble
Formel vægt 156.27
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citronellol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.