Få mere at vide
Citronellic acid, 94%
Artikelnummer. p-7026703
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11429907
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22862.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 502-47-6 | C10H18O2 | 170.25 g/mol
Citronellinsyre blev brugt til syntese af stereoisomerer af 3,11-dimethylnonacosan-2-on og 29-hydroxy-3,11-dimethylnonacosan-2-on.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Citronelsyre blev brugt til syntese af stereoisomerer af 3,11
-dimethylnonacosan-2-on og 29-hydroxy-3,11-dimethylnonacosan-2-on.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 502-47-6
Molekylær formel C10H18O2
Molekylvægt (g/mol) 170.25
MDL nummer MFCD00002728
InChI nøgle GJWSUKYXUMVMGX-UHFFFAOYNA-N
Synonym citronellic acid, 3,7-dimethyl-6-octenoic acid, rhodinolic acid, citronellate, rhodinic acid, 6-octenoic acid, 3,7-dimethyl, fema no. 3142, citronellicacid, callitrol, acmc-20apjr
PubChem CID 10402
ChEBI CHEBI:80507
IUPAC navn 3,7-dimethyloct-6-ensyre
SMIL CC(CCC=C(C)C)CC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Citronellic acid
Tæthed 0.923
Kogepunkt 121°C to 122°C (1 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.4535
Mængde 25 g
FN nummer UN2810
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 170.25
Procent renhed 94%