Få mere at vide
Citronelinsyre, 94%
Artikelnummer. 11449907
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11449907 500 g 500g
11429907 25 g 25g
11439907 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11449907 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22862.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 502-47-6 | C10H18O2 | 170,25 g/mol
Citronellinsyre blev brugt til syntese af stereoisomerer af 3,11-dimethylnonacosan-2-on og 29-hydroxy-3,11-dimethylnonacosan-2-on.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Citronelsyre blev brugt til syntese af stereoisomerer af 3,11
-dimethylnonacosan-2-on og 29-hydroxy-3,11-dimethylnonacosan-2-on.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 502-47-6
Molekylær formel C10H18O2
Molekylvægt (g/mol) 170.25
MDL nummer MFCD00002728
InChI nøgle GJWSUKYXUMVMGX-UHFFFAOYNA-N
Synonym citronellic acid, 3,7-dimethyl-6-octenoic acid, rhodinolic acid, citronellate, rhodinic acid, 6-octenoic acid, 3,7-dimethyl, fema no. 3142, citronellicacid, callitrol, acmc-20apjr
PubChem CID 10402
ChEBI CHEBI:80507
IUPAC navn 3,7-dimethyloct-6-ensyre
SMIL CC(CCC=C(C)C)CC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Citronellic acid
Tæthed 0.923
Kogepunkt 121 °C til 122 °C (1 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.4535
Mængde 500 g
FN nummer UN2810
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 170.25
Procent renhed 94%