missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(-)-Citronellal, TRC

Artikelnummer. 30363387
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30363387 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30363387 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC5250501ML

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (-)-Citronellal
CAS 5949-05-3
Molekylær formel C10H18O
Mængde 1 mL
Synonym 6-Octenal, 3,7-dimethyl-, (3S)-, 6-Octenal, 3,7-dimethyl-, (-)- (8CI), 6-Octenal, 3,7-dimethyl-, (S)-, (3S)-3,7-Dimethyl-6-octenal, (-)-(S)-Citronellal, (-)-Citronellal, (-)-β-Citronellal, (3S)-3,7-Dimethyloct-6-enal, (3S)-3,7-Dimethyloct-6-enal, (S)-(-)-3,7-Dimethyl-6-octenal, (S)-3,7-Dimethyloct-6-enal, (S)-Citronellal, L-(-)-Citronellal, L-Citronellal, S-(-)-Citronellal, (S)-(-)-Citronellal, l-Citronellal
InChI formel InChI=1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,8,10H,4,6-7H2,1-3H3/t10-/m0/s1
SMIL CC(CCC=C(C)C)CC=O
IUPAC navn (3S)-3,7-dimethyloct-6-enal
Molekylvægt (g/mol) 154.25
Formel vægt 154.136
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.