Få mere at vide
Citronellal, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15860001
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15860001 500 mL
15850001 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15860001 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8145750500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-23-0
Tekniske data
Tæthed 0.85 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 208°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00038090
Mængde 500 mL
Synonym Citronellal, 3.7-Dimethyl-6-octenal, Citronellal
Molekylvægt (g/mol) 154.25