Få mere at vide
(+/-)-Citronellal, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7058443
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Artikelnummer. 11352767
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L15753.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 106-23-0 | C10H18O | 154.25 g/mol
(± )-Citronellal er en aktiv komponent i citronellaolie. Det bruges som smagsstof, insektmiddel, duft i sæber og rengøringsmidler og i produkter til personlig pleje som cremer, lotioner og parfumer. Det fungerer som et kemisk mellemprodukt for citronellol og hydroxycitronellal. Yderligere anvendes det til at fremstille 1-dibutylamino-3,7-dimethyl-oct-6-en-2-on ved at reagere med dibutylamin. Ud over dette bruges det til at hæmme udviklingen af mekanisk nociception induceret af carrageenan (CG) og tumornekrosefaktor-alfa.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(^+)-Citronellal er en aktiv bestanddel af citronellaolie. Det bruges som smagsstof, insektmiddel, duft i sæber og rengøringsmidler og i produkter til personlig pleje som cremer, lotioner og parfumer. Det fungerer som et kemisk mellemprodukt for citronellol og hydroxycitronellal. Yderligere anvendes det til at fremstille 1-dibutylamino-3,7-dimethyl-oct-6-en-2-on ved at reagere med dibutylamin. Ud over dette bruges det til at hæmme udviklingen af mekanisk nociception induceret af carrageenan (CG) og tumornekrosefaktor-alfa.
Opløselighed Lidt blandbar med vand og ethanol
.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Luft- og lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-23-0
Molekylær formel C10H18O
Molekylvægt (g/mol) 154.25
MDL nummer MFCD00038090
InChI nøgle NEHNMFOYXAPHSD-SNVBAGLBSA-N
Synonym citronellal, rhodinal, 3,7-dimethyl-6-octenal, 2,3-dihydrocitral, 6-octenal, 3,7-dimethyl, citronellel, citronella, 3,7-dimethyl-6-octen-1-al, beta-citronellal, d-rhodinal
PubChem CID 7794
ChEBI CHEBI:47856
SMIL C[C@H](CCC=C(C)C)CC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+/-)-Citronellal
Tæthed 0.86
Kogepunkt 206°C to 208°C
Flammepunkt 75°C (167°F)
Brydningsindeks 1.446
Mængde 100 mL
Beilstein 1720789
Følsomhed Air Sensitive
Merck Index 14,2329
Opløselighedsinformation Slightly miscible with water and ethanol.
IUPAC navn (3R)-3,7-dimethyloct-6-enal
Formel vægt 154.25
Procent renhed 96%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (+/-)-Citronellal
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: (+/-)-Citronellal