Få mere at vide
(+/-)-citronellal, 96%
Beskrivelse
(± )-Citronellal er en aktiv komponent i citronellaolie. Det bruges som smagsstof, insektmiddel, duft i sæber og rengøringsmidler og i produkter til personlig pleje som cremer, lotioner og parfumer. Det fungerer som et kemisk mellemprodukt for citronellol og hydroxycitronellal. Yderligere anvendes det til at fremstille 1-dibutylamino-3,7-dimethyl-oct-6-en-2-on ved at reagere med dibutylamin. Ud over dette bruges det til at hæmme udviklingen af mekanisk nociception induceret af carrageenan (CG) og tumornekrosefaktor-alfa.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
(^+)-Citronellal er en aktiv bestanddel af citronellaolie. Det bruges som smagsstof, insektmiddel, duft i sæber og rengøringsmidler og i produkter til personlig pleje som cremer, lotioner og parfumer. Det fungerer som et kemisk mellemprodukt for citronellol og hydroxycitronellal. Yderligere anvendes det til at fremstille 1-dibutylamino-3,7-dimethyl-oct-6-en-2-on ved at reagere med dibutylamin. Ud over dette bruges det til at hæmme udviklingen af mekanisk nociception induceret af carrageenan (CG) og tumornekrosefaktor-alfa.
Opløselighed Lidt blandbar med vand og ethanol
.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Luft- og lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+/-)-Citronellal |
| Tæthed | 0.86 |
| Kogepunkt | 206 °C til 208 °C |
| Flammepunkt | 75 °C (167 °F) |
| Brydningsindeks | 1.446 |
| Mængde | 500 mL |
| Beilstein | 1720789 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Merck Index | 14,2329 |
| Opløselighedsinformation | Let blandbar med vand og ethanol. |
| Vis mere |