Få mere at vide
(+/-)-citronellal, 96%
Artikelnummer. 11352767
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11352767 100 mL 100ml
11362767 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352767 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15753.AE
 Begrænset vare
På lager
CAS: 106-23-0 | C10H18O | 154,25 g/mol
(± )-Citronellal er en aktiv komponent i citronellaolie. Det bruges som smagsstof, insektmiddel, duft i sæber og rengøringsmidler og i produkter til personlig pleje som cremer, lotioner og parfumer. Det fungerer som et kemisk mellemprodukt for citronellol og hydroxycitronellal. Yderligere anvendes det til at fremstille 1-dibutylamino-3,7-dimethyl-oct-6-en-2-on ved at reagere med dibutylamin. Ud over dette bruges det til at hæmme udviklingen af mekanisk nociception induceret af carrageenan (CG) og tumornekrosefaktor-alfa.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(^+)-Citronellal er en aktiv bestanddel af citronellaolie. Det bruges som smagsstof, insektmiddel, duft i sæber og rengøringsmidler og i produkter til personlig pleje som cremer, lotioner og parfumer. Det fungerer som et kemisk mellemprodukt for citronellol og hydroxycitronellal. Yderligere anvendes det til at fremstille 1-dibutylamino-3,7-dimethyl-oct-6-en-2-on ved at reagere med dibutylamin. Ud over dette bruges det til at hæmme udviklingen af mekanisk nociception induceret af carrageenan (CG) og tumornekrosefaktor-alfa.
Opløselighed Lidt blandbar med vand og ethanol
.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Luft- og lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-23-0
Molekylær formel C10H18O
Molekylvægt (g/mol) 154.25
MDL nummer MFCD00038090
InChI nøgle NEHNMFOYXAPHSD-SNVBAGLBSA-N
Synonym citronellal, rhodinal, 3,7-dimethyl-6-octenal, 2,3-dihydrocitral, 6-octenal, 3,7-dimethyl, citronellel, citronella, 3,7-dimethyl-6-octen-1-al, beta-citronellal, d-rhodinal
PubChem CID 7794
ChEBI CHEBI:47856
SMIL C[C@H](CCC=C(C)C)CC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+/-)-Citronellal
Tæthed 0.86
Kogepunkt 206 °C til 208 °C
Flammepunkt 75 °C (167 °F)
Brydningsindeks 1.446
Mængde 100 mL
Beilstein 1720789
Følsomhed Luftfølsom
Merck Index 14,2329
Opløselighedsinformation Let blandbar med vand og ethanol.
IUPAC navn (3R)-3,7-dimethyloct-6-enal
Formel vægt 154.25
Procent renhed 96%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (+/-)-Citronellal
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: (+/-)-Citronellal