Få mere at vide
Citronellal, 93%, prakt., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-93327 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 10637181
Brand: Thermo Scientific Acros 405291000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 106-23-0 | C10H18O | 154.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-23-0
Molekylær formel C10H18O
Molekylvægt (g/mol) 154.25
MDL nummer MFCD00038090
InChI nøgle NEHNMFOYXAPHSD-SNVBAGLBSA-N
Synonym citronellal, rhodinal, 3,7-dimethyl-6-octenal, 2,3-dihydrocitral, 6-octenal, 3,7-dimethyl, citronellel, citronella, 3,7-dimethyl-6-octen-1-al, beta-citronellal, d-rhodinal
PubChem CID 7794
ChEBI CHEBI:47856
IUPAC navn 3,7-dimethyloct-6-enal
SMIL C[C@H](CCC=C(C)C)CC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Citronellal
Navn note pract., 93%
Farve Gul
Tæthed 0.8600g/mL
Kogepunkt 206°C to 208°C
Flammepunkt 78°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 91% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2CCHCH2CH2CH(CH3)CH2CHO
Brydningsindeks 1.4440 to 1.45
Mængde 100 g
Merck Index 15, 2328
Specifik vægtfylde 0.86
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in organic solvents,ethanol,ether
Formel vægt 154.25
Procent renhed 93%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citronellal
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.