Få mere at vide
(-)-Citrinin, TRC
Artikelnummer. 30041337
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30041337 10 mg
30040435 1 mg
30040595 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30041337 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC52350010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 518-75-2
Molekylær formel C13 H14 O5
Molekylvægt (g/mol) 250.25
Synonym 3H-2-Benzopyran-7-carboxylic acid, 4,6-dihydro-8-hydroxy-3,4,5-trimethyl-6-oxo-, (3R-trans)-, Citrinin (6CI), (3R,4S)-4,6-Dihydro-8-hydroxy-3,4,5-trimethyl-6-oxo-3H-2-benzopyran-7-carboxylic acid, (-)-Citrinin, 4,6-Dihydro-8-hydroxy-3,4,5-trimethyl-6-oxo-3H-2-benzopyran-7-carboxylic acid, NSC 186
IUPAC navn (3R,4S)-8-hydroxy-3,4,5-trimethyl-6-oxo-3,4-dihydroisochromen-7-carboxylsyre
SMIL C[C@H]1OC=C2C(=C(C(=O)O)C(=O)C(=C2[C@@H]1C)C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Citrinin
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C13H14O5/c1-5-7(3)18-4-8-9(5)6(2)11(14)10(12(8)15)13(16)17/h4-5,7,15H,1-3H3,(H,16,17)/t5-,7-/m1/s1
Formel vægt 250.0841
Procent renhed >95%