Få mere at vide
Citrinin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11422072 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11422072 10 mg 10mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11422072 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215070010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3350.00 DKK
    3189.23 DKK / 10mg
    Spare 160.77 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 518-75-2
Molekylær formel C13H14O5
Molekylvægt (g/mol) 250.25
InChI nøgle CBGDIJWINPWWJW-IYSWYEEDSA-N
Synonym citrinin, antimycin, --citrinin, citriain, 3r,4s-4,6-dihydro-8-hydroxy-3,4,5-trimethyl-6-oxo-3h-2-benzopyran-7-carboxylic acid, unii-3s697x6snz, ccris 175, 3h-2-benzopyran-7-carboxylic acid, 4,6-dihydro-8-hydroxy-3,4,5-trimethyl-6-oxo-, 3r-trans, 3r-trans-4,6-dihydro-8-hydroxy-3,4,5-trimethyl-6-oxo-3h-2-benzopyran-7-carboxylic acid, 4,6-dihydro-8-hydroxy-3,4,5-trimethyl-6-oxo-3h-2-benzopyran-7-carboxylic acid
PubChem CID 54680783
IUPAC navn (3R,4S)-6-hydroxy-3,4,5-trimethyl-8-oxo-3,4-dihydroisochromen-7-carboxylsyre
SMIL CC1C(OC=C2C1=C(C(=C(C2=O)C(=O)O)O)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Citrinin
Farve Gul
Mængde 10 mg
Formel vægt 250.3
Fysisk form Krystallinsk pulver