Få mere at vide
Citronsyre, USP - FCC, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15577774 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 kg
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15577774 2.5 kg Poly flaske 2.5kg
1 options
Artikelnummer. 15577774 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 011905
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-02-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Identificatori chimici
CAS 5949-29-1
Molekylær formel C6H10O8
Molekylvægt (g/mol) 210.138
InChI nøgle YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp
PubChem CID 22230
ChEBI CHEBI:31404
IUPAC navn 2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylsyre;hydrat
SMIL C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O
Specifica
Kemisk navn eller materiale Citric Acid
Formel vægt 210.14
Grad FCC/USP
Mængde 2.5 kg
Emballage Poly flaske
Specifik vægtfylde 1L = 1.54kg
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Citric Acid Monohydrate
Avvertenza
  • Advarsel
Categoria di pericolo
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Consigli di prudenza
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Citric acid, monohydrate
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.