Få mere at vide
Citronsyre, trinatriumsalthydrat, 99,8%, til molekylærbiologi, DNAse, RNAse og, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10590994 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10590994 250 g Plastflaske 250g
10706012 1 kg Glasflaske 1kg
10076113 5 kg Plastflaske 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10590994 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 327162500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 114456-61-0 | C6H5Na3O7 | 258.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 114456-61-0
Molekylær formel C6H5Na3O7
Molekylvægt (g/mol) 258.07
MDL nummer MFCD00150032
InChI nøgle HRXKRNGNAMMEHJ-UHFFFAOYSA-K
Synonym trisodium citrate hydrate, sodium citrate tribasic hydrate, citric acid trisodium salt hydrate, sodium citrate, tribasic, sodium citrate monohydrate, c6h5o7.3na.h2o, sodium citrate tribasic hydrate, reagentplus r, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate hydrate
PubChem CID 21868242
SMIL [Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Citric acid, trisodium salt hydrate
Navn note For molecular biology
Absorbans 0.02 max. (0.1 M in water) at 260nm
Smeltepunkt >300,0 °C
Farve Hvid
pH 7 to 9 (5% aq. soln.)
Tab ved tørring 12% to 13%
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 0.998
Emballage Plastflaske
Mængde 250 g
Merck Index 14, 8602
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
IUPAC navn trinatrium;2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat;hydrat
Formel vægt 258.08
Procent renhed 0.998
Grad Molekylær biologi
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.