Få mere at vide
Citric acid, trisodium salt dihydrate, for HPLC, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11905071 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
:
500 g, Plastic bottle
Artikelnummer.
11905071 500 g, Plastic bottle
1 options
Artikelnummer. 11905071 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 385925000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Citric acid, trisodium salt dihydrate
CAS 4-3-6132
Smeltepunkt >300.0°C
Molekylær formel C6H5Na3O7·2H2O
Lineær formel NaO2CCH2C(OH)(CO2Na)CH2CO2Na·2 H2O
Merck Index 15, 8737
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: 720 g/L (25°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Molekylvægt (g/mol) 294.09
Formel vægt 294.09
Grad HPLC
Mængde 500 g
Emballage Plastic bottle