Få mere at vide
Citronsyre, trinatriumsaltdihydrat, ACS-reagens
Artikelnummer. 11945071 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11945071 250 g Plastflaske 250g
11925071 1 kg Plastflaske 1kg
11935071 5 kg Plastflaske 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11945071 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 446332500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    293.00 DKK
    246.65 DKK / 250g
    Spare 46.35 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6132-04-3 | C6H5Na3O7·2H2O | 294,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4-3-6132
Molekylær formel C6H5Na3O7·2H2O
Molekylvægt (g/mol) 294.09
InChI nøgle NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Synonym trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
PubChem CID 71474
ChEBI CHEBI:32142
IUPAC navn trinatrium;2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat;dihydrat
SMIL C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Citric Acid, Trisodium Salt Dihydrate
Smeltepunkt >300,0 °C
Emballage Plastflaske
Lineær formel NaO2CCH2C(OH)(CO2Na)CH2CO2Na·2H2O
Mængde 250 g
Merck Index 15,8737
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 720 g/L (25 °C). Andre opløseligheder: uopløselige i alkohol
Formel vægt 294.09
Grad ACS-reagens
Uopløseligt stof 0,005% maks