Få mere at vide
Citronsyre, trinatriumsaltdihydrat, 99%, ren
Artikelnummer. 10338460 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Emballage:
Fiber tromle
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
25kg
500g
5g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10338460 500 g Plastflaske 500g
10083010 5 g Glasflaske 5g
10134520 1 kg Plastflaske 1kg
10083163 5 kg Plastflaske 5kg
13438488 25 kg Fiber tromle 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10338460 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 227135000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    289.00 DKK
    243.65 DKK / 500g
    Spare 45.35 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 1545801 | C6H9Na3O9 | 294,1 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1545801
Molekylær formel C6H9Na3O9
Molekylvægt (g/mol) 294.1
MDL nummer MFCD00150031
InChI nøgle NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Synonym trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
PubChem CID 71474
ChEBI CHEBI:32142
IUPAC navn trinatrium;2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat;dihydrat
SMIL C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Citric acid, trisodium salt dihydrate
Smeltepunkt >300,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 0.99
Emballage Plastflaske
Lineær formel NaO2CCH2C(OH)(CO2Na)CH2CO2Na·2H2O
Mængde 500 g
Merck Index 15, 8737
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 720 g/L (25 °C). Andre opløseligheder: uopløselige i alkohol
Formel vægt 294.09
Procent renhed 0.99
Grad Ren
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller