Få mere at vide
Citronsyre, trinatriumsaltdihydrat, 99 %, for biokemi
Artikelnummer. 12665077 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
12665077 250 g Plastflaske 250g
12655077 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12665077 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 447292500
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 1545801 | C6H9Na3O9 | 294,1 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1545801
Molekylær formel C6H9Na3O9
Molekylvægt (g/mol) 294.1
InChI nøgle NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Synonym trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
PubChem CID 71474
ChEBI CHEBI:32142
IUPAC navn trinatrium;2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat;dihydrat
SMIL C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Citric acid, trisodium salt dihydrate
Absorbans (0,1M, vand), (0,1M, vand) ved 0nm, 0,01 max. ved 260 nm, 0,01 maks. ved 280 nm
Smeltepunkt >300,0 °C
Analyseprocentområde 0.99
Emballage Plastflaske
Lineær formel NaO2CCH2C(OH)(CO2Na)CH2CO2Na·2H2O
Mængde 250 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 720 g/L (25 °C). Andre opløseligheder: uopløselige i alkohol
Formel vægt 294.09
Procent renhed 0.99
Grad Biokemisk