Få mere at vide
Citronsyre, trinatriumsalt, 98%, rent, vandfri
Artikelnummer. 10362234 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10362234 100 g Plastflaske 100g
10360334 500 g Plastflaske 500g
10045303 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10362234 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 391971000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    307.00 DKK
    288.06 DKK / 100g
    Spare 18.94 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
CAS: 68-04-2 | C6H5Na3O7 | 258,07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 68-04-2
Molekylær formel C6H5Na3O7
Molekylvægt (g/mol) 258.07
MDL nummer MFCD00012462
InChI nøgle HRXKRNGNAMMEHJ-UHFFFAOYSA-K
Synonym sodium citrate, trisodium citrate, citrosodine, sodium citrate anhydrous, citrosodina, natrocitral, citnatin, citreme, citrosodna, trisodium citrate, anhydrous
PubChem CID 6224
ChEBI CHEBI:53258
IUPAC navn trinatrium;2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat
SMIL [Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Citric acid, trisodium salt
Smeltepunkt 300,0 °C
Farve Hvid
Flammepunkt 290 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 0.98
Emballage Plastflaske
Mængde 100 g
Merck Index 15, 8737
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 500 g/L (20 °C).
Formel vægt 258.07
Procent renhed 0.98
Grad Ren
Fysisk form Krystallinsk pulver
Show More Show Less
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.