Få mere at vide
Citronsyre, trinatriumsalt 98%, vandfri, ren, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10045303 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10045303 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10362234 100 g Plastflaske 100g
10360334 500 g Plastflaske 500g
3 options
Artikelnummer. 10045303
Brand: Thermo Scientific Acros 391970025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 68-04-2 | C6H5Na3O7 | 258.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68-04-2
Molekylær formel C6H5Na3O7
Molekylvægt (g/mol) 258.07
MDL nummer MFCD00012462
InChI nøgle HRXKRNGNAMMEHJ-UHFFFAOYSA-K
Synonym sodium citrate, trisodium citrate, citrosodine, sodium citrate anhydrous, citrosodina, natrocitral, citnatin, citreme, citrosodna, trisodium citrate, anhydrous
PubChem CID 6224
ChEBI CHEBI:53258
IUPAC navn trinatrium;2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat
SMIL [Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Citric acid, trisodium salt
Smeltepunkt 300.0°C
Farve Hvid
Flammepunkt 290°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 0.98
Emballage Plastflaske
Mængde 2.5 kg
Merck Index 15, 8737
Opløselighedsinformation Solubility in water: 500g/L (20°C).
Formel vægt 258.07
Procent renhed 0.98
Grad Ren
Fysisk form Krystallinsk pulver