Få mere at vide
Citronsyre, trilithiumsalt tetrahydrat, 98%, ren, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10286730 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
500g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10286730 500 g Plastflaske 500g
10511841 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10286730 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 199855000
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 6080-58-6 | Molekylformel: C6H5Li3O7·4H2O | Molekylvægt: 281,979 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6080-58-6
MDL nummer MFCD00150030
InChI nøgle HXGWMCJZLNWEBC-UHFFFAOYSA-K
Synonym lithium citrate tetrahydrate, unii-5z6e9k79yv, trilithium citrate tetrahydrate, lithium citrate usp, citric acid trilithium salt tetrahydrate, tri-lithium citrate tetrahydrate, lithium citrate tribasic tetrahydrate, lithonate tn, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-trilithium salt tetrahydrate
PubChem CID 2724118
ChEBI CHEBI:64754
IUPAC navn trilithium;2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat;tetrahydrat
SMIL [Li+].[Li+].[Li+].C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.O.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Citric acid, trilithium salt tetrahydrate
Navn note 98%
Smeltepunkt 112,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Plastflaske
Molekylær formel C6H5Li3O7·4H2O
Lineær formel LiO2CCH2C(OH)(CO2Li)CH2CO2Li·4H2O
Mængde 500 g
Beilstein 03, I, 196
Merck Index 15, 5586
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 745 g/L vand (25 °C). Andre opløseligheder: let opløselig i alkohol
Molekylvægt (g/mol) 281.97
Formel vægt 281.97
Procent renhed 98%
Grad Ren
Fysisk form Fint krystallinsk pulver