Få mere at vide
Citronsyre, triammoniumsalt, +97%, ren, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3593406 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
Artikelnummer. 10320624
Brand: Thermo Scientific Acros 391410500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3458-72-8 | C6H20N3O7+3 | 246.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3458-72-8
Molekylær formel C6H20N3O7+3
Molekylvægt (g/mol) 246.24
MDL nummer MFCD00036406
InChI nøgle YWYZEGXAUVWDED-UHFFFAOYSA-Q
Synonym ammonium citrate
PubChem CID 131675891
IUPAC navn azan;[3-carboxy-1,3-dihydroxy-4-[oxonio(oxoniumyliden)methyl]butyliden]oxidanium
SMIL C(C(=[OH+])[OH2+])C(CC(=[OH+])O)(C(=O)O)O.N.N.N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Citric acid, triammonium salt
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97+%
Emballage Plastflaske
Mængde 50 g
Formel vægt 243.22
Procent renhed ≥97.0%
Grad Ekstra ren
Fysisk form Krystaller