Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Citric acid, triammonium salt |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97+% |
| Emballage | Plastflaske |
| Mængde | 250 g |
| Formel vægt | 243.22 |
| Procent renhed | ≥97.0% |
| Grad | Ekstra ren |
| Fysisk form | Krystaller |