Få mere at vide
Citronsyre, triammoniumsalt, 97+%, rent
Artikelnummer. 10157093 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10157093 1 kg Plastflaske 1kg
10320624 50 g Plastflaske 50g
10459693 250 g Plastflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10157093 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 391410010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2925.00 DKK
    2731.38 DKK / 1kg
    Spare 193.62 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3458-72-8 | C6H20N3O7+3 | 246,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3458-72-8
Molekylær formel C6H20N3O7+3
Molekylvægt (g/mol) 246.24
MDL nummer MFCD00036406
InChI nøgle YWYZEGXAUVWDED-UHFFFAOYSA-Q
Synonym ammonium citrate
PubChem CID 131675891
IUPAC navn azan;[3-carboxy-1,3-dihydroxy-4-[oxonio(oxoniumyliden)methyl]butyliden]oxidanium
SMIL C(C(=[OH+])[OH2+])C(CC(=[OH+])O)(C(=O)O)O.N.N.N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Citric acid, triammonium salt
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97+%
Emballage Plastflaske
Mængde 1 kg
Formel vægt 243.22
Grad Ekstra ren
Fysisk form Krystaller