missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Citric Acid tert-Butyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30362052
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30362052 25 mg
30357086 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30362052 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC52100525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 114340-52-2
Molekylær formel C10H16O7
Molekylvægt (g/mol) 248.23
Synonym 3-tert-Butyl Citrate, 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic Acid 2-(1,1-Dimethylethyl) Ester
IUPAC navn 3-hydroxy-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pentanedioic acid
SMIL CC(C)(C)OC(=O)C(O)(CC(=O)O)CC(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Citric Acid tert-Butyl Ester
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C10H16O7/c1-9(2,3)17-8(15)10(16,4-6(11)12)5-7(13)14/h16H,4-5H2,1-3H3,(H,11,12)(H,13,14)
Formel vægt 248.0896
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.