Få mere at vide
Citric Acid tert-Butyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Citric Acid tert-Butyl Ester |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O7/c1-9(2,3)17-8(15)10(16,4-6(11)12)5-7(13)14/h16H,4-5H2,1-3H3,(H,11,12)(H,13,14) |
| Formel vægt | 248.0896 |