Få mere at vide
Citronsyreopløsning, 50 vægt-%, bioteknologisk reagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15557824 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
19 L
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
19 L
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15557824 19 L Poly flaske 19 L
1 options
Artikelnummer. 15557824 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 034107
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-02-2027
Produceret under GMP retningslinjer, men hvortil der ikke findes USP/NF-kompendier for produktet
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Citric Acid Solution
CAS 7664-41-7
Molekylær formel H3N
MDL nummer MFCD00011418
InChI nøgle QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
SMIL N
IUPAC navn ammoniak
Molekylvægt (g/mol) 17.03
Formel vægt 192.12
Procent renhed 50%
Grad Bioteknologisk reagens
Mængde 19 L
Emballage Poly flaske
Specifik vægtfylde 1L = 1.24kg
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citric Acid Solution
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Citric acid