Få mere at vide
Citronsyre, Pulver, USP, J.T. Baker™
Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
500 g
2 kg
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Citric Acid |
| Formel vægt | 192.12 |
| Grad | USP |
| Mængde | 500 g |
| Emballage | Poly flaske |
| Fysisk form | Pulver |
| Specifik vægtfylde | 1L = 1.44kg |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Citric Acid Anhydrous
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: citric acid