Få mere at vide
Citronsyre, Pulver, USP, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15597774 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15597774 500 g Poly flaske 500g
15507784 2 kg Poly flaske 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15597774 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 012201
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 77-92-9
Molekylær formel C6H8O7
Molekylvægt (g/mol) 192.12
MDL nummer MFCD00011669
InChI nøgle KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
PubChem CID 311
ChEBI CHEBI:30769
IUPAC navn 2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylsyre
SMIL OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Citric Acid
Formel vægt 192.12
Grad USP
Mængde 500 g
Emballage Poly flaske
Fysisk form Pulver
Specifik vægtfylde 1L = 1.44kg
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citric Acid Anhydrous
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: citric acid