Få mere at vide
Citric Acid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11485102 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Artikelnummer. Mængde
11485102 1 kg
1 options
Artikelnummer. 11485102 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219464191
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Citric Acid acts as an iron chelator.
  • Citric acid can support cholesterol/sterol, ubiquinone and isoprenoid biosynthesis in cell culture applications.
  • In animals, citric acid improves the utilization of nutritional calcium.
Chemical Identifiers
CAS 77-92-9
Molekylær formel C6H8O7
Molekylvægt (g/mol) 192.12
MDL nummer MFCD00011669
InChI nøgle KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
PubChem CID 311
ChEBI CHEBI:30769
IUPAC navn 2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylsyre
SMIL OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Citric acid anhydrous
Farve Hvid
Formel vægt 192.1
Grad Celledyrkning
Tæthed 1,665 g/cm3
Mængde 1 kg
Fysisk form Krystallinsk pulver
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.