Få mere at vide
Citric acid, monosodium salt, 99%, pure, anhydrous
Artikelnummer. 10072960 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10072960 100 g Glasflaske 100g
10411261 500 g Glasflaske 500g
10606214 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10072960 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 215331000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18996-35-5 | C6H7NaO7 | 214.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18996-35-5
Molekylær formel C6H7NaO7
Molekylvægt (g/mol) 214.11
MDL nummer MFCD00013067
InChI nøgle SLWOXBQHKZPUNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym bicitra, pneucid, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, sodium salt, sodium dihydrogen citrate anhydrous, citric acid, sodium salt, citric acid sodium, sodium 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid; sodium, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, sodium salt 1:?
PubChem CID 131675399
IUPAC navn 2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylsyre; molekylært hydrogen; natrium
SMIL [HH].C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.[Na]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Citric acid, monosodium salt
Navn note 99%
Smeltepunkt 209.0°C to 215.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel HO2CCH2C(OH)(CO2H)CH2CO2Na
Mængde 100 g
Beilstein 03, 563
Opløselighedsinformation Solubility in water: freely soluble
Formel vægt 214.11
Procent renhed 99%
Grad Ren
Fysisk form Krystallinsk pulver