Få mere at vide
Citronsyre, mononatriumsalt, 99%, til analyse, vandfri
Artikelnummer. 13498678 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
13498678 250 g Plastflaske 250g
13448618 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13498678 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 447692500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    279.00 DKK
    270.15 DKK / 250g
    Spare 8.85 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 18996-35-5 | C6H7NaO7 | 214,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18996-35-5
Molekylær formel C6H7NaO7
Molekylvægt (g/mol) 214.11
InChI nøgle SLWOXBQHKZPUNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym bicitra, pneucid, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, sodium salt, sodium dihydrogen citrate anhydrous, citric acid, sodium salt, citric acid sodium, sodium 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid; sodium, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, sodium salt 1:?
PubChem CID 131675399
IUPAC navn 2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylsyre; molekylært hydrogen; natrium
SMIL [HH].C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.[Na]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Citric acid, monosodium salt
Smeltepunkt 209,0 °C til 215,0 °C
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Lineær formel HO2CCH2C(OH)(CO2H)CH2CO2Na
Mængde 250 g
Opløselighedsinformation Klar, farveløs
Formel vægt 214.11
Procent renhed 99%
Grad Analyse
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citric acid, monosodium salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Citric acid, monosodium salt