Få mere at vide
Citronsyre, mononatriumsalt, 99%, til analyse, vandfri
Artikelnummer. 13448618 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
13448618 1 kg Plastflaske 1kg
13498678 250 g Plastflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13448618 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 447690010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    835.00 DKK
    783.59 DKK / 1kg
    Spare 51.41 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
CAS: 18996-35-5 | C6H7NaO7 | 214,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18996-35-5
Molekylær formel C6H7NaO7
Molekylvægt (g/mol) 214.11
InChI nøgle SLWOXBQHKZPUNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym bicitra, pneucid, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, sodium salt, sodium dihydrogen citrate anhydrous, citric acid, sodium salt, citric acid sodium, sodium 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid; sodium, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, sodium salt 1:?
PubChem CID 131675399
IUPAC navn 2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylsyre; molekylært hydrogen; natrium
SMIL [HH].C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.[Na]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Citric acid, monosodium salt
Smeltepunkt 209,0 °C til 215,0 °C
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Lineær formel HO2CCH2C(OH)(CO2H)CH2CO2Na
Mængde 1 kg
Opløselighedsinformation Klar, farveløs
Formel vægt 214.11
Procent renhed 99%
Grad Analyse
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Citric acid, monosodium salt
Avvertenza
  • Advarsel
Categoria di pericolo
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Consigli di prudenza
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Citric acid, monosodium salt
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.