Få mere at vide
Citronsyremonohydrat, TRC
Artikelnummer. 30133597
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133597 50 g
30011406 10 g
30011048 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133597 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC52105850G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5949-29-1
Molekylær formel C6 H8 O7 . H2 O
Molekylvægt (g/mol) 210.14
Synonym 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate (9CI), Citric acid, monohydrate (8CI), 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid hydrate (1:1), 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid monohydrate, Citronsyra Mono E 33-8-80MLT
IUPAC navn 2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylsyre; Hydrate
SMIL O.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Citric acid monohydrate
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
Formel vægt 210.0376
Procent renhed >95%
Mængde 50 g