Få mere at vide
Citronsyremonohydrat, TraceSELECT™ 99,9998 ≥% (metalbasis), Solstice
Artikelnummer. 15687510
Skift visning
Mængde:
100 g
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15687510 100 g Poly flaske 100g
1 options
Artikelnummer. 15687510 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 94068100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-04-2027
TraceSELECT™ ,≥ 99,9998% (metalbasis)
TraceSELECT™ Ultra og TraceSELECT
  • Ultrarene syrer, baser og salte til smeltning og vådfordøjelse i miljø-, vand- og fødevareanalyse
  • Prøveforberedelse til sporanalyse kræver reagenser af højeste renhed; vores TraceSELECT Ultra-produkter til ultra-sporanalyse ved PPB- og endda PPT-niveauer produceres ved subkogende destillation
  • Syrerne, baserne og saltene i TraceSELECT serien er udviklet til prøveforberedelse og analyse i ppb (μg/kg) sporområdet
  • pakket i beholdere af høj kvalitet, der passer til hvert produkt
  • Reagenserne produceres og tappes under renrumsforhold
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Citric acid monohydrate
pH 1,8 (ved 50,00g/L 20 °C)
CAS 5949-29-1
Smeltepunkt ∼135 °C til 152 °C
Farve Hvid
Tæthed ∽1,54 g/kubikcentimeter ved 20 °C
Mængde 100 g
Flammepunkt 173 °C (343,4 °F)
Lugt Lugtfri
Emballage Poly flaske
Fysisk form Krystallinsk
Molekylær formel C6H10O8
Lineær formel HOC(COOH)(CH2COOH)2 · H2O
MDL nummer MFCD00149972
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 4018641
Synonym citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp
InChI nøgle YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O
IUPAC navn 2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylsyre;hydrat
Molekylvægt (g/mol) 210.138
PubChem CID 22230
ChEBI CHEBI:31404
Formel vægt 210,14 g/mol
Procent renhed ≥99,9998% (metalbasis)
Grad TraceSELECT
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citric acid monohydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Citric acid monohydrate