Få mere at vide
Citronsyre monohydrat, teknisk, krystallinsk, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13238003 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
5kg
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
13238003 5 kg Plast tromle 5kg
1 options
Artikelnummer. 13238003 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 444370050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    783.59 DKK
    704.65 DKK / 5kg
    Spare 78.94 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 5949-29-1 | C6H8O7·H2O | 210.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Citric Acid Monohydrate
CAS 5949-29-1
Smeltepunkt 135,0 °C til 152,0 °C
Flammepunkt 174 °C
Emballage Plast tromle
Molekylær formel C6H8O7·H2O
Lineær formel HO2CCH2C(OH)(CO2H)CH2CO2H·H2O
Mængde 5 kg
Merck Index 15,2325
Synonym citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 676 g/L (25 °C). Andre opløseligheder: 2,17g/100g ether - 0,007g/100g kloroform, 15,43g/100g amylalkohol - 5,98g/100g amylacetat, 5,28g/100g ethylacetat - 197g/100g methanol, 62,8g/100g propanol
InChI nøgle YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O
IUPAC navn 2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylsyre;hydrat
Molekylvægt (g/mol) 210.15
PubChem CID 22230
ChEBI CHEBI:31404
Formel vægt 210.15
Grad Teknisk
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citric acid monohydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.