Få mere at vide
Citric Acid Monohydrate, Supelco™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Citric Acid Monohydrate |
| Smeltepunkt | 135°C to 152°C |
| Tæthed | 1.54 g/cm3 at 20°C |
| Mængde | 5 kg |
| Molekylær formel | HOC(COOH)(CH2COOH)2 · H2O |
| MDL nummer | MFCD00149972 |
| Molekylvægt (g/mol) | 210.14 |
| Grad | Ungraded |