Få mere at vide
Citronsyre Monohydrat, Pharmpur™ , Scharlab
Artikelnummer. 11359933
Skift visning
Mængde:
5 kg
Pakningsstørrelse:
5kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11359933 5 kg 5kg
1 options
Artikelnummer. 11359933 Leverandør Scharlab Leverandørnr. AC0720005P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2110.50 DKK
    1546.79 DKK / 5kg
    Spare 563.71 DKK
    26% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Anvendes i analytisk kemi som laboratoriereagens og i bufferopløsninger.
  • Synonymer: 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylsyremonohydrat, b-Hydroxytricarballylsyremonohydrat
  • Molekylformel: C 6 H 8 O 7• H 2 0
  • Molmasse: 210,14 g/mol
  • CAS: 5949-29-1
  • EIN ECS nr.: 201-069-1
  • Oxalsyre (C2H2O4): max. 0,036 %
  • Let carboniserbare stoffer: Består testen
Tekniske data
CAS 5949-29-1
Smeltepunkt 135 °C til 152 °C
Kogepunkt 135 °C til 152 °C (dekomponering)
Molekylær formel C6H10O8
Synonym citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp
Opløselighedsinformation Meget opløseligt i vand (20 °C)
InChI nøgle YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O
IUPAC navn 2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylsyre;hydrat
Molekylvægt (g/mol) 210.138
PubChem CID 22230
ChEBI CHEBI:31404
Formel vægt 210,14 g/mol
Procent renhed 99,5 til 100,5 % (syremetrisk, på tørret prøve)
Grad Pharmpur
Mængde 5 kg
Tændingspunkt 345 °C
Rester efter tænding 0,05% max
Damptryk <0,1 hPa (ved 20 °C)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citonsyre monohydrat, extra pure, Pharmpur, Ph Eur, USP, BP, E330
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.