Få mere at vide
Citronsyre monohydrat, Mikromol™
Artikelnummer. 17912626
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
17912626 500 mg
1 options
Artikelnummer. 17912626 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0575.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Citronsyremonohydrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Citric acid monohydrate
CAS 5949-29-1
Analyt- eller komponentnavne Citric acid monohydrate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H8 O7 . H2 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Citric Acid Monohydrate, 2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid monohydrate
InChI formel InChI=1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
SMIL O.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn 2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylsyre; Hydrate
Molekylvægt (g/mol) 210.14
Mængde 500 mg
Formel vægt 210,0376 g/mol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citric Acid Monohydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.