Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Citric acid monohydrate |
| CAS | 5949-29-1 |
| Smeltepunkt | 135,0 °C til 152,0 °C |
| Mængde | 100 g |
| Flammepunkt | 174 °C |
| Molekylær formel | C6H10O8 |
| Lineær formel | HO2CCH2C(OH)(CO2H)CH2CO2H·H2O |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vandig opl.: 676 g/l (25 °C). Andre opløseligheder: 2,17 g/100 g ether - 0,007 g/100 g chloroform, 15,43 g/100 g amylalkohol - 5,98 g/100 g amylacetat, 5,28 g/100 g ethylacetat - 197 g/100 g methanol, 62,8 g/100 g propanol |
| InChI nøgle | YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | O.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O |
| Vis mere |