Få mere at vide
Citric Acid Monohydrate, HPLC for Electrochemical Detection, Certified, Fisher Chemical
Shop alle Fisher Chemical produkter
:
500g, Plastic powder jar
Beskrivelse
500g, Plastic powder jar
Tekniske data
Tekniske data
| pH | 1.8 |
| CAS | 5949-29-1 |
| Smeltepunkt | 135°C |
| Farve | White |
| Molekylær formel | C6H10O8 |
| MDL nummer | 149972 |
| InChI nøgle | YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | O.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O |
| IUPAC navn | 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 210.14 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Citric acid monohydrate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.